Learn More
Labconco™ Kit de conexión manual para tubos de vacío y gas de válvula para cajas de guantes Precise™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Incluye tubos y accesorios flexibles de vinilo
- Conecta el depósito de suministro de gas inerte suministrado por el usuario y la bomba de vacío de paletas giratorias a las válvulas situadas en la caja de guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ y caja de guantes de atmósfera controlada, Controlled Atmosphere Glove Box |
| Peso (imperial) | 20 lb |
| Peso (métrico) | 9,1 Kg |
| Tipo de producto | Kit de conexión manual para tubos de vacío y gas de válvula |