Learn More
Labconco™ Adaptadores de matraces Lyph-Lock™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/38 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
19/38 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas)
24/40 a puerto de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
24/40 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Vidrio de borosilicato, con curvatura de 90°
Specifica
Specifica
| Tipo | Adaptador de matraz |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Junta cónica estándar | 19/38 a puerto de 12,7 mm (0,75 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar frascos Lyph-Lock a los puertos de válvula en la cámara de secado o el colector |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de bloqueo Lyph |
| Incluye | Curvatura de 90° |
| Peso (imperial) | 0,5 lb |
| Peso (métrico) | 0,2 kg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto