Learn More
Labconco™ Kit de autoalmacenamiento interior izquierdo para cajas de guantes Precise™
Produktkod. 15651235 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Para utilizar con (equipo):
Caja de guantes Precise™ Basic™
Förpackningsstorlek
cada uno
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15651235
missing translation for 'mfr': Labconco™ 5235001
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Accesorio para cajas de guantes Precise
  • Proporciona un área de superficie útil adicional para artículos pequeños dentro de la caja de guantes
  • Consta de cuatro estantes de acero inoxidable, dos verticales de acero con revestimiento de epoxi
  • 11,1 x 53,97 x 50,8 cm (4,4 x 21,25 x 20,0 pulg) (Pr. x An. x Al.)
Specifikationer
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes Precise™ Basic™
Altura (imperial) 20 in
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 Kg
Fondo (imperial) 4,4 in
Anchura (imperial) 21,25 in
Altura (métrico) 50,8 cm
Incluye 4 estantes de acero inoxidable, 2 verticales de acero con revestimiento de epoxi
Fondo (métrico) 11,17 cm
Anchura (métrico) 53,97 cm
Tipo de producto Kit de autoalmacenamiento interior izquierdo
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.