Learn More
Labconco™ Kit de autoalmacenamiento interior izquierdo para cajas de guantes Precise™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Para utilizar con (equipo):
Caja de guantes Precise™ Basic™
Förpackningsstorlek
cada uno
Beskrivning
- Proporciona un área de superficie útil adicional para artículos pequeños dentro de la caja de guantes
- Consta de cuatro estantes de acero inoxidable, dos verticales de acero con revestimiento de epoxi
- 11,1 x 53,97 x 50,8 cm (4,4 x 21,25 x 20,0 pulg) (Pr. x An. x Al.)
Specifikationer
Specifikationer
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ |
| Altura (imperial) | 20 in |
| Peso (imperial) | 5 lb |
| Peso (métrico) | 2,3 Kg |
| Fondo (imperial) | 4,4 in |
| Anchura (imperial) | 21,25 in |
| Altura (métrico) | 50,8 cm |
| Incluye | 4 estantes de acero inoxidable, 2 verticales de acero con revestimiento de epoxi |
| Fondo (métrico) | 11,17 cm |
| Anchura (métrico) | 53,97 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering