Learn More
Labconco™ Monitor de humedad para caja de guantes
Código de producto. 17164504 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17164504 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17164504
Marca: Labconco™ 5442201
Monitor de humedad, de 0 a 6000 ppm, para cajas de guantes Labconco
El monitor de humedad mide el intervalo de punto de rocío de -80 a 0 °C o de 0 a 6000 ppm.Muestra solo el punto de rocío.Incluye medidor, sonda, enchufe de conexión y soporte de calibración.Para su colocación dentro de la cámara principal de la caja de guantes.Para su uso con el protector Labconco y las cajas de guantes de combinación y de atmósfera controlada precisa.
Especificaciones
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Mide el intervalo de punto de rocío de -80 a 0 °C o de 0 a 6000 ppm