Learn More
Labconco™ Accesorio de trampa de vidrio para el sistema CentriVap™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Protege el depósito y la tapa de la trampa de frío CentriVap de los productos corrosivos.
- Incluido con los sistemas de ácido CentriVap; accesorio para otros sistemas
- No es compatible con trampas de frío anteriores a 2005
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Insertar trampa |
| Capacidad (métrico) | 2550 mL |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Tapa de frío concentrada CentriVap™ |
| Peso (imperial) | 4 lb |
| Peso (métrico) | 1,8 kg |