Learn More
Labconco™ Accesorios para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Accesorios para secadores de bandejas a granel y con tapón FreeZone.
Rejilla de soporte. Acero inoxidable con rejilla de plástico desmontable. Proporciona soporte para taponar ampollas y otros recipientes pequeños. Capacidad para 144 recipientes de 12 mm de diámetro. Se utiliza con secadores de bandejas a granel y con tapón Labconco. Bandeja con parte inferior deslizante. Acero inoxidable con fondo independiente que se desliza hacia el exterior para permitir el contacto directo de los recipientes de vidrio con el estante. Se utiliza con secadores de bandejas a granel y con tapón Labconco. Separadores de estantes. Acero inoxidable. Coloque uno o dos estantes vacíos para ayudar a taponar las cargas parciales de viales o frascos pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rejilla de soporte |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Stainless Steel |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece soporte para ampollas de retención y otros recipientes pequeños |
| Para utilizar con (equipo) | Secador de bandeja con retención FreeZone™ |
| Incluye | Bandeja de acero inoxidable con rejilla de plástico extraíble |
| Anchura (métrico) | 17,8 cm |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Longitud (métrico) | 17,8 cm |
| Peso (imperial) | 5 lb |
| Mostrar más |