Learn More
Labconco™ Accesorios para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosBeskrivning
Accesorios para secadores de bandejas a granel y con tapón FreeZone.
Rejilla de soporte. Acero inoxidable con rejilla de plástico desmontable. Proporciona soporte para taponar ampollas y otros recipientes pequeños. Capacidad para 144 recipientes de 12 mm de diámetro. Se utiliza con secadores de bandejas a granel y con tapón Labconco. Bandeja con parte inferior deslizante. Acero inoxidable con fondo independiente que se desliza hacia el exterior para permitir el contacto directo de los recipientes de vidrio con el estante. Se utiliza con secadores de bandejas a granel y con tapón Labconco. Separadores de estantes. Acero inoxidable. Coloque uno o dos estantes vacíos para ayudar a taponar las cargas parciales de viales o frascos pequeños
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Bandeja |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Secador de bandeja con retención FreeZone™ |
| Incluye | Parte inferior extraíble mediante sistema de deslizamiento |
| Anchura (imperial) | 12 pulg |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Dimensiones (L x An) | 35,6 × 30,5 cm |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?