Learn More
Labconco™ Colector de secador de bandejas de seis puertos FreeZone™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para secador de bandeja con tapón FreeZone™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las seis válvulas proporcionan la flexibilidad para conectar matraces y otros instrumentos de vidrio liofilizados a los sistemas de liofilización Freezone con secador de bandejas.
- Las válvulas admiten adaptadores de matraz de 1,3 cm o 1,9 cm
- Montaje para soporte incluido con el secador de bandejas
- Puede instalarse en el campo antes o después del secador de la bandeja esté instalado en el sistema de liofilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector del secador de bandeja |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de puertos | 6 |
| Para utilizar con (equipo) | Para secador de bandeja con tapón FreeZone™ |
| Anchura (imperial) | 30 pulg |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 17,8 cm |
| Longitud (imperial) | 16,5 in |
| Longitud (métrico) | 41,9 cm |
| Mostrar más |