Learn More
Labconco™ Accesorios para ampollas de liofilización
Código de producto. p-21252 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de ampolla
Soplete
Tapón
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Tipo unitSize
11814750 Tapón paquete de 100
15123075 Soplete cada uno
10248014 Adaptador de ampolla paquete de 10
3 options
Código de producto. 11814750
Marca: Labconco™ 7576210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
Los tapones divididos grandes de caucho se ajustan a los frascos de suero Labconco de 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml (frascos con capacidad de Corkage de 20 ml). Paquete de 100.
Especificaciones
Tipo Tapón
Material Caucho
Cantidad 100 Pk.
Para utilizar con (equipo) Sistema de liofilización
Diámetro (métrico) 2 cm