Learn More
Labconco™ Freeze Dry Manifold
Código de producto. 10349354 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
20 válvulas de neopreno con tiradores de plástico moldeados
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10349354 20 válvulas de neopreno con tiradores de plástico moldeados cada uno
1 options
Código de producto. 10349354
Marca: Labconco™ 7522300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios de secado para liofilizadores FreeZone.
Accesorios de secado para liofilizadores FreeZone. Fabricada con acero inoxidable Incluya válvulas de neopreno con perillas de plástico. El colector de 4 puertos y 4 válvulas admite tanto adaptadores de 1,27 cm (0,5 pulg) como 1,91 cm (0,75 pulg). Para su uso con los sistemas de liofilización FreeZone™ 1, 2,5 y 4,5 l. Dimensiones: 22,1 × 22,1 × 22,9 cm (L × An × Al). Accesorio tapa de puerto de fijación requerido para conectar al sistema de 4,5 l (se vende por separado). Colector de 20 puertos y 20 válvulas de neopreno que admiten adaptadores de 12,7 o 19,05 mm (0,5 o 0,75 pulgadas). Para su uso con todos los sistemas de liofilización FreeZone. Dimensiones: 13 × 48 × 23 cm (L × An × Al). Accesorio tapa de puerto de fijación requerido para conectar al sistema de 4,5 l (se vende por separado). Colector de 10 puertos con estante de apoyo y 10 válvulas de neopreno que admiten adaptadores de 12,7 o 19,05 mm (0,5 o 0,75 pulgadas) y estantería de apoyo ajustable. Para su uso con los sistemas de liofilización FreeZone 6, 12 y 18 l. Dimensiones: 17 × 66 × 25 cm (L × An × Al). Colector de 20 puertos con estanterías de apoyo y 20 válvulas de neopreno que admiten adaptadores de 12,7 o 19,05 mm (0,5 o 0,75 pulgadas) y estantes de apoyo ajustables. Para su uso con los sistemas de liofilización FreeZone 6, 12 y 18 l. Dimensiones: 24 x 66 x 25 cm (L × An × Al)
Especificaciones
Tipo Colector de liofilización
Capacidad (métrico) 1, 2,5, 4,5 l
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
N.º de puertos 20
Para utilizar con (equipo) Para sistemas de liofilización freezone™ de 1, 2,5, 4,5 6, 12 y 18 litros
Incluye 20 válvulas de neopreno con tiradores de plástico moldeados
Anchura (imperial) 19 pulg
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 27,94 cm
Longitud (imperial) 8,7 in
Longitud (métrico) 22,09 cm
Peso (imperial) 15 lb
Peso (métrico) 6,8 kg