Learn More
Labconco™ Insertos de pipeta FlaskScrubber™
Pipetas de lavado y secado en el interior y exterior
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de inyección directa de pipetas |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadora de vidrio FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ serie Vantage y SteamScrubber™ |
| Material | Acero inoxidable tipo 304 |
| Tipo de producto | Inserto de pipeta |
Descripción
Wash and dry pipets inside and out
- Fabricadas en acero inoxidable de tipo 304
- Las válvulas reguladoras de silicona con sellado automático permiten el lavado de cargas parciales y completas
- Se suministra con dos husillos cilindros de montaje de 1 1/4 pulg para la conexión a dos ubicaciones de la gradilla con husillo (n.º de cat. 15-352-828) o con un husillo de montaje y se conecta a una ubicación de husillo (n.º de cat. 15-352-808F)
Especificaciones
| Unidad | |
| Lavadora de vidrio FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ serie Vantage y SteamScrubber™ | |
| Inserto de pipeta |
| Para la limpieza de inyección directa de pipetas | |
| Acero inoxidable tipo 304 |