Learn More
Labconco™ Soporte para matraces
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado de acero inoxidable
- Permite colocar un matraz Fast-Freeze de fondo pequeño que contenga la muestra dentro de un matraz Fast-Freeze más grande
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para matraces |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evitar que la muestra se derrita |
| Para utilizar con (equipo) | Para matraces fast freeze™, matraces interiores 7542000 (40 ml) y 7542200 (80 ml) y matraces exteriores 75411 |
| Anchura (imperial) | 3,45 in |
| Altura (imperial) | 5 in |
| Altura (métrico) | 12,7 cm |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Mostrar más |