Learn More
Labconco™ Soporte para matraces
Código de producto. 16805893 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16805893
Marca: Labconco™ 7543400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ayuda a evitar la fusión de muestras
  • Fabricado de acero inoxidable
  • Permite colocar un matraz Fast-Freeze de fondo pequeño que contenga la muestra dentro de un matraz Fast-Freeze más grande
Especificaciones
Tipo Soporte para matraces
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Tamaño Grande
Para utilizar con (aplicación) Para evitar que la muestra se derrita
Para utilizar con (equipo) Para matraces fast freeze™, matraces interiores 7542000 (40 ml) y 7542200 (80 ml) y matraces exteriores 75411
Anchura (imperial) 3,45 in
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg