Descripción
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1,3 cm; los tamaños más grandes utilizan un adaptador de 1,9 cm
Para su uso con matraces de congelación rápida
- La parte superior de caucho de silicona flexible y no contaminante se ajusta y desajusta con facilidad al tiempo que ofrece un sello de alto vacío fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) | 1,27 cm |
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Flask Top |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Desechables | Reusable |
| Mouth Style | Ancha |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 4.93 cm |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |