Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Código de producto. 10120840 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10120840
Marca: Labconco™ 7541200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1.3 cm (0.5 pulg); los tamaños mayores utilizan un adaptador de 1.9 cm (0.75 pulg).–
Manejo fácil y carga rápida
  • Vidrio de borosilicato plano
  • Las partes superiores a presión de caucho de silicona proporcionan un sellado de alto vacío fiable
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Sin piezas pequeñas que se pierden fácilmente
  • Amplias aberturas
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,55 in
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) 1,9 cm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización
Altura (imperial) 14,9 in
Altura (métrico) 38 cm
Tipo de producto Matraz
Peso (imperial) 2,2 lb
Desechables Reusable
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 90,2 mm
Peso (métrico) 1 kg