Learn More
Labconco™ Adaptadores de matraz Fast-Freeze™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,5/0,75 pulg
0,75 in
Material:
Acero inoxidable
Vidrio de borosilicato
Modelo:
Codo de 45°
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
- Los matraces de 40 y 80 ml son de 12,7 mm (0,5 pulgadas) o de 12,7 mm a 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
- Los matraces más grandes se ajustan a un tamaño de 19,05 mm (0,75 pulgadas) o a un extremo grande de entre 12,7 y 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de matraz |
| Capacidad (métrico) | 40, 80 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Modelo | Recto |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar matraces Fast Freeze™ con válvulas de liofilización |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz Fast Freeze™ |
| Diámetro (imperial) | 0,5/0,75 pulg |
| Diámetro (métrico) | Entre 1,27 y 1,9 cm |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Altura (métrico) | 1.905 cm |
| Mostrar más |