Learn More
Labconco™ Estante exterior de la cámara de transferencia para cajas de guantes Precise™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Se monta en la parte superior de la cámara de transferencia para maximizar el área de trabajo exterior
- Acero recubierto de epoxi en polvo seco; 38,1 x 27,2 cm (15 x 10,7 pulg.) (Pr. x An.)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ |
| Peso (imperial) | 8 lb |
| Peso (métrico) | 3,6 Kg |
| Fondo (imperial) | 15,1 in |
| Anchura (imperial) | 10,7 in |
| Fondo (métrico) | 27,17 cm |
| Anchura (métrico) | 27,17 cm |
| Tipo de producto | Estante exterior de la cámara de transferencia |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (aplicación) | Se monta en la parte superior de la cámara de transferencia para maximizar el área de trabajo exterior |