Includes
Dos abrazaderas
Se puede colocar sobre los puertos de guantes con o sin guantes para facilitar las operaciones de purga/llenado y preservar la atmósfera inerte
- Fabricado con neopreno moldeado
- Para usar con todas las cajas de guantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de todos los guantes |
| Peso (imperial) | 3,5 lb |
| Peso (métrico) | 1,6 Kg |
| Tipo de producto | Kit de carcasa |