Learn More
Labconco™ Piezas de conductos:Conectores
Código de producto. p-4898700 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector, escape (seis dedales)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15789688 Conector, escape (seis dedales) cada uno
1 options
Código de producto. 15789688
Marca: Labconco™ 5440900
Conectores para conductos Labconco
Acero con revestimiento de polvo de 15,24 cm (6 pulg.) de diámetro para conectar la caja de guantes a conductos acoplados a un ventilador remoto.El ventilador remoto se debe equilibrar con el ventilador integrado de la caja de guantes.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas extractoras y carcasas
Tipo de producto Conector, escape (seis dedales)