Learn More
Labconco™ Cámaras de secado para sistemas de liofilización FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Para su uso en sistemas de liofilización FreeZone™:Modelos de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros
- Coloque la muestra pequeña dentro de los frascos de liofilización y fíjela a las válvulas
- Fabricación en acero inoxidable tipo 304
- Sin soldaduras para un funcionamiento de vacío fiable
- Las válvulas de neopreno tienen capacidad para adaptadores de 12,7 y 19,05 mm (0,5 y 0,75 pulgadas), juntas y tapa superior acrílica transparente para una visibilidad completa durante el secado a granel
- Compatible con liofilizadores FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estufa de secado |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de puertos | 16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar un medio para conectar matraces a un sistema de liofilización o contener muestras a granel |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros |
| Incluye | 16 válvulas de neopreno |
| Diámetro (imperial) | 13 in |
| Diámetro (métrico) | 33 cm |
| Altura (imperial) | 13 in |
| Mostrar más |