Learn More
Labconco™ Cámaras de secado para sistemas de liofilización FreeZone™
Código de producto. 10550843 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
N.º de puertos:
12
16
Diámetro (imperial):
8 pulg
13 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de puertos Diámetro (imperial) unitSize
10550843 12 8 pulg cada uno
10663513 16 13 in cada uno
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 10550843
Marca: Labconco™ 7522800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Drying Chamber for use on FreeZone™ Freeze-Dry Systems. 12-port for 1, 2.5, 6, 12, and 18 L models; 16-port for 6, 12, and 18 L models.
Para su uso en sistemas de liofilización FreeZone™:Modelos de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros
  • Coloque la muestra pequeña dentro de los frascos de liofilización y fíjela a las válvulas
  • Fabricación en acero inoxidable tipo 304
  • Sin soldaduras para un funcionamiento de vacío fiable
  • Las válvulas de neopreno tienen capacidad para adaptadores de 12,7 y 19,05 mm (0,5 y 0,75 pulgadas), juntas y tapa superior acrílica transparente para una visibilidad completa durante el secado a granel
  • Compatible con liofilizadores FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros
Especificaciones
Tipo Estufa de secado
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
N.º de puertos 12
Para utilizar con (aplicación) Para proporcionar un medio para conectar matraces a un sistema de liofilización o contener muestras a granel
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 o 18 litros.
Incluye 12 válvulas de neopreno
Diámetro (imperial) 8 pulg
Diámetro (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 9,75 in
Altura (métrico) 24,7 cm
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 5 kg