Descripción
Los rotores termoplásticos resistentes a ácidos mantienen los tubos en un ángulo para maximizar el área de la superficie.
Los rotores termoplásticos resistentes a ácidos mantienen los tubos en un ángulo para maximizar el área de la superficie. Se pueden intercambiar fácilmente. No se incluyen los recipientes de muestras. Para su uso con concentrador de vacío Labconco CentriVap.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Termoplástico |
| Tipo | Rotor de ADN |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema CentriVap™ |
| Admite | 66 viales para muestreador automático |
| Peso con embalaje (imperial) | 3 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 1,4 kg |
| Peso (imperial) | 3 lb |
| Peso (métrico) | 1,4 kg |