Learn More
Indicador de vacío electrónico digital Labconco
Código de producto. 15192995 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15192995 12,7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15192995
Marca: Labconco 7395001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El liofilizador de sobremesa Dry Ice u otros liofilizadores pueden utilizar el indicador de vacío electrónico digital como accesorio.
Los medidores de vacío electrónicos digitales proporcionan una pantalla LCD de medición de vacío en mBar, PA o Torr. El intervalo es de 0,02 mbar a 5 mbar. Carcasa de acero inoxidable. Incluye un cable de 3/8 in a 1/2 in. Adaptador OD para la conexión a un tubo de vacío o a una válvula de una cámara de secado. Todos los liofilizadores FreeZone incluyen un indicador de vacío digital. El liofilizador de sobremesa Dry Ice u otros liofilizadores pueden utilizar el indicador de vacío electrónico digital como accesorio.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 12,7 mm
Tipo Indicador de vacío digital
Peso (imperial) 10,0 lb
Peso (métrico) 4,5 kg
Tensión 230 V
Material del envase Acero inoxidable