Learn More
Labconco™ Bombas de diafragma para cajas de guantes de atmósfera básica controlada Precise™ Basic™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Consta de un solo cilindro y bombas de diafragma sin aceite con rodamientos permanentemente lubricados
- Montado sobre pies de caucho
- Proporciona un vacío máximo de 206 mbar
- Motor de 1/8 CV, aluminio fundido a presión
- Conexiones de entrada y salida de 0,64 cm (0,25 pulg) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ y caja de guantes de atmósfera controlada |
| Peso (imperial) | 11 lb |
| Peso (métrico) | 5 Kg |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Material | Aluminio prefundido |
| Para utilizar con (aplicación) | Circulación motriz de secado |
| Frecuencia | 50 Hz |