Learn More
Labconco™ Sistemas de disolventes CentriVap™
Código de producto. 10359142 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tipo de tapón:
Internacional - Schuko
Certificaciones:
CE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10359142
Marca: Labconco™ 7995811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Incluye: Concentrador de sobremesa con tapa de cristal, trampa de frío, inserto de disolvente, recipiente transparente, rotor de 12-13 mm, tubos de vacío y seis pinzas
Combina varios componentes de concentración en un solo producto para facilitar los pedidos y, con tan solo añadir la bomba de vacío, estará listo para concentrar muestras.
Combina varios componentes de concentración en un solo producto para facilitar los pedidos y, con tan solo añadir la bomba de vacío, estará listo para concentrar muestras.
  • Estilo de sobremesa
  • Tipo de tapa: vidrio
  • Tipo/aplicación: disolventes
  • Accesorios (obligatorios): Bomba de vacío de paletas giratorias o de diafragma
Especificaciones
Modelo Centrivap
Certificaciones CE
Frecuencia 50 Hz
Incluye Concentrador de sobremesa con tapa de cristal, trampa de frío, inserto de disolvente, recipiente transparente, rotor de 12 a 13 mm, tubos de vacío y 6 pinzas
Tipo CentriVap System
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Amperaje 4 A
Tipo de tapón Internacional - Schuko