Learn More
Labconco™ Sistemas de concentración CentriVap™: Trampa de frío de -50 °C
Código de producto. p-4906621 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable, tapa acrílica
Tensión:
230 V
Amperaje:
2,4 A
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10368762
Marca: Labconco™ 7811030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Trampa fría para su uso con el concentrador de sobremesa Labconco CentriVap
  • Proteja la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
  • Refrigerante sin CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El condensador de acero inoxidable recoge 4 l de líquido, acepta inserto de vidrio opcional (16-315-61) para productos corrosivos
  • El drenaje resistente a la corrosión acelera la limpieza
  • El piloto READY (listo), se ilumina a - 40 °C para indicar que las condiciones de concentración son correctas
Información de órdenes
Disponible en modelos de 115 V y 230 V
Compliance
Aprobaciones ETL, ETL-C y CE
Especificaciones
Certificaciones CE, ETL, ETL-C
Material del cierre Acrylic
Material de la cámara Stainless Steel
Modelo CentriVap Cold Trap
Intervalo de temperatura (métrico) - 50 °C
Volumen (métrico) 4 L
Para utilizar con (equipo) Sistema concentrador acuoso
Incluye Compresor 1/3 hp, colector de acero inoxidable de 4 l, tapa acrílica con dos conexiones de desconexión rápida, puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon, pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado
Material Acero inoxidable, tapa acrílica
Temperatura de funcionamiento - 40 °C
Tipo de tapón NEMA 6-15
Tipo Sobremesa
Anchura (imperial) 14,5 in
Anchura (métrico) 36,8 cm
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 35 cm
Fondo (imperial) 24,2 in
Fondo (métrico) 61,4 cm
Peso (imperial) 80 lb
Peso (métrico) 36 kg
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 2,4 A
Frecuencia 50 Hz