Learn More
Labconco™ Sistema de concentración al vacío resistente al ácido CentriVap™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Includes
Concentrador de vacío de sobremesa resistente al ácido con tapa de vidrio (7810016), trampa de frío (7811020), recipiente transparente (7460900), inserto de ácido (7814800), rotor resistente al ácido de 12-13 mm (7397605), trampa de vidrio, tubos de vacío, 6 abrazaderas
Requires
Bomba de vacío de paletas giratorias o de diafragma
Ofrezca la máxima velocidad de procesamiento de hasta 148 muestras a la vez
Concentrador de vacío:
- tipo de sobremesa resistente a ácidos con tapa de vidrio
- Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de polvo blanco con detalles en azul
- Calentador de 300 W con calentamiento de OFF (apagado) a HI (alto) (100 °C) en incrementos de un grado y tiempo de calentamiento de 1 a 999 minutos
- Cámara con revestimiento de PTFE con eje Hastelloy
- El sistema de refrigeración sin CFC/HCFC con compresor de 1/3 hp reduce la trampa de frío a - 50 °C
- Gráfico de temperatura que se ilumina en verde cuando la bobina del colector alcanza la temperatura de funcionamiento
Certifications
Marcado CE (modelo de 230 V 50 Hz)
Compliance
Listado ETL (modelo de 115 V)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones | CE |
| Material del cierre | Vidrio |
| Material de la cámara | PTFE-coated Aluminum |
| Modelo | CentriVap |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 100°C |
| Volumen (métrico) | Up to 50 mL |
| Incluye | Concentrador resistente a ácido con tapa de vidrio, trampa de frío, recipiente transparente, inserto de ácido, rotor resistente a ácido de 12 a 13 mm, trampa de vidrio y tubos de vacío y 6 abrazaderas |
| Tipo de tapón | Schuko |
| Tipo de bomba | Diafragma o paleta giratoria |
| número total | 148,0 |
| Mostrar más |