Learn More
Labconco™ Pedal del ventilador para cajas de guantes Precise™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja de guantes con filtro HEPA Precise™, caja de pesaje XPert™, Xpert Weigh Box
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona un medio manos libres para desconectar la alimentación del ventilador integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes con filtro HEPA Precise™, caja de pesaje XPert™, Xpert Weigh Box |
| Peso (imperial) | 4,5 lb |
| Peso (métrico) | 2 Kg |
| Tipo de producto | Pedal del ventilador |