Learn More
Labconco™ Controladores de presión automáticos para cajas de guantes Precise™
Código de producto. 11731479 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11731479 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 11731479 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5238601
Accesorios para usarse con cajas de guantes Precise
  • Se utilizan para el control automático de  la presión y los ciclos de llenado de purga de la cámara principal
  • Evacuación de la cámara de transferencia 
  • Ciclos de llenado para cajas de guantes Labconco
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes de atmósfera controlada Precise™
Peso (imperial) 35,5 lb
Peso (métrico) 16,1 Kg
Tipo de producto Controladores de presión
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Control de la presión de la cámara principal, los ciclos de purga y llenado de la cámara principal y purga y llenado de la cámara de transferencia