Learn More
Labconco™ Kit de conexión automática para tubos de vacío y gas del controlador de presión automático
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Incluye los tubos flexibles de vinilo y los accesorios necesarios para conectar el depósito de suministro de gas inerte suministrado por el usuario y la bomba de vacío de paletas giratorias a las válvulas situadas en la caja de guantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™ Basic™ |
| Peso (imperial) | 20 lb |
| Peso (métrico) | 9,1 Kg |
| Tipo de producto | Kit de carcasa |