Learn More
Labconco™ Cable AtmosPure
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cable AtmosPure de 6 clavijas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El cable de comunicación AtmosPure de 6 clavijas debe utilizarse cuando los purificadores de gas de regeneración AtmosPure y la caja de guantes configurados con el controlador de presión automático comparten una bomba de vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | AtmosPure |
| Peso (imperial) | 2 lb |
| Peso (métrico) | 0,9 Kg |
| Tipo de producto | Cable AtmosPure de 6 clavijas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso cuando AtmosPure y la caja de guantes con controlador de presión automático comparten una bomba de vacío. |