Learn More
Labconco™ Ventilador ionizador de aire antiestático
Código de producto. p-4366684 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15538723 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15538723
Marca: Labconco™ 5234401
Aire ionizado que circula dentro de las cajas de guantes Labconco.
El ventilador ionizador de aire antiestático hace circular el aire ionizado dentro de las cajas de guantes y protectores Labconco y de las cajas de peso XPert para reducir la carga estática.El ventilador requiere instalación.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caja para guantes Precise™ Basic™, caja de guantes de atmósfera controlada Precise™, caja de guantes con filtro HEPA Precise™, caja de guantes de combinación Protector™
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 Kg
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Circula el aire ionizado dentro de la caja de guantes para reducir la carga estática