Learn More
Labconco™ Inserto de trampa de amoniaco
Código de producto. 15133105 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Concentradores CentriVap™, cajas de guantes Precise, sistema de evaporación al vacío RapidVap™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15133105
Marca: Labconco™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Recipiente de polipropileno transparente con soporte de montaje o recipiente de polipropileno transparente con soporte para un uso adecuado
Protege la bomba de vacío de paletas giratorias
  • Para su uso con el sistema de evaporación al vacío RapidVap™, los concentradores CentriVap™ o las cajas de guantes
  • Contiene carbono impregnado
  • Adecuado para amoniaco y aminas de bajo peso molecular
Especificaciones
Tipo Insertar trampa
Para utilizar con (equipo) Concentradores CentriVap™, cajas de guantes Precise, sistema de evaporación al vacío RapidVap™
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 1,8 kg