Learn More
Labconco™ Rotores metálicos resistentes al ácido para concentradores de vacío CentriVap™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE fácilmente intercambiables con conectores de PTFE tienen capacidad para tubos angulados para maximizar las áreas de superficie
- El rotor hexagonal tiene capacidad para hasta 132 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml
- El rotor de 12-17 mm tiene capacidad para hasta 52 tubos de 2 ml a 10 ml o hasta 24 tubos de 11 ml a 19 ml
- El rotor de 12-13 mm tiene capacidad para hasta 40 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 108 tubos de 3 ml a 10 ml
- El rotor de 28 mm tiene capacidad para hasta 32 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 12 tubos de 40-50 ml
- La placa Microtiter tiene capacidad para cuatro placas estándar de dos pocillos profundos
- El rotor de ADN tiene capacidad para hasta 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor hexagonal |
| Para utilizar con (equipo) | Concentrador de vacío CentriVap™ |
| Admite | 132 tubos de microcentrífugas de 1,5 a 2 ml |
| Material (recubrimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Volumen (métrico) | 1,5 a 2 ml |
| Peso (imperial) | 5 lb |
| Peso (métrico) | 2,3 kg |