Learn More
Labconco™ Junta de colector de 48 puertos
Código de producto. 15859674 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para colector de 48 puertos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15859674
Marca: Labconco™ 7607300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement port gasket creates air-tight seal between FreeZone Freeze Dryer and main chamber.
  • Replacement port gasket
  • Sits under main chamber
  • Creates air-tight seal
  • For Labconco FreeZone Freeze Dryers
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para colector de 48 puertos
Diameter (English) Outside 4.5 in.
Diámetro exterior (métrico) 11.43 cm
Material Neoprene
Tipo Junta inferior