Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [ADP LD DS10] with Feed Pump for AD Water, Liquid Dispensing, and EcoDry Function
Tienda Miele Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
400 VAC, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Description
- Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
- Convenient drying support - liquid dispensing and EcoDry function for AD water
- Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
- Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
- Convenient drying support - EcoDry
- Connectivity as standard via WiFi
- Efficient use of resources - variable speed heater pump
Spécification
Spécification
| Pantalla | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Tipo de producto | Laboratory Glassware Washer |
| Caudal | 500 L/min. |
| Presión máxima | 1000 kPa |
| Presión mín. de agua purificada | 200 kPa |
| Para utilizar con (aplicación) | Cleaning of Laboratory Glassware |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5°C |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 5°C to 65°C |
| Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) | 65°C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu