Learn More
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™
Código de producto. p-4532321 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
125 ML
12633977 125 mL 125 ML
12880375 1000 ml 1 LT
2 options
Código de producto. 12633977
Marca: Epredia TA125TT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aproveche un tampón de lavado para técnicas de inmunoetiquetado con la solución salina tamponada con Tris y Tween™ 20 (20X) de utilizar Epredia™ Lab Vision™.
  • Para uso diagnóstico in vitro.
  • Se añade Tween 20 para promover lavados más eficaces, lo que da como resultado una disminución de la tinción de fondo no específica
  • Tween 20 ayuda a la propagación del reactivo en los portaobjetos
Condiciones de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Estable durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBS with Tween (TBST)
Concentración 20X
Para utilizar con (aplicación) Anatomical Pathology
Cantidad 125 mL
Para uso diagnóstico in vitro