Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: A6.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Horse, Dog, Sheep, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Collagen Type V-binding domain of TSP
Immunogen: Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets
Molecular Weight: ∽450kDa (nonreduced), 170 to 180kDa (reduced)
Positive Control: Tonsil or Placenta
Cellular Localization: Secretory granules, Golgi complex, endoplasmic reticulum, extracellular matrix
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Electron Microscopy
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Thrombospondin (TSP) Ab-4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A6.1 |
| Concentración | Prediluted |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets |
| Cantidad | 7 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.