Descripción
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
Molecular Weight: 38kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Pancreas or Pheochromocytoma or GI tumor
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Synaptophysin Ab-4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Anticuerpo purificado con BSA y azida |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |