Learn More
S100 Protein Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ S100 Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody..
111.18€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | S100 Protein Ab-1 |
---|---|
Clon | 4C4.9 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12650857
|
Epredia
MS-296-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
361.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12630857
|
Epredia
MS-296-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
510.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12680857
|
Epredia
MS-296-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
241.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12640867
|
Epredia
MS-296-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
269.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12600867
|
Epredia
MS-296-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12640857
|
Epredia
MS-296-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12670857
|
Epredia
MS-296-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12630867
|
Epredia
MS-296-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12690857
|
Epredia
MS-296-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.Host Species: Mouse
Clone: 4C4.9
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified bovine brain S100 protein
Molecular Weight: ∽22kDa (nonreduced); ∽11kDa (reduced)
Positive Control: Melanoma or Schwannoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
S100 Protein Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Neuroscience | |
Primary |
4C4.9 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Purified bovine brain S100 protein |