Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 4C4.9
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified bovine brain S100 protein
Molecular Weight: ∽22kDa (nonreduced); ∽11kDa (reduced)
Positive Control: Melanoma or Schwannoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S100 Protein Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4C4.9 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified bovine brain S100 protein |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |