Learn More
Epredia™ Lab Vision™ S100 A6 Ab-9 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow, Horse, Cat and Dog. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human S100 A6 monomer expressed in E. coli
Molecular Weight: 10-12kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S100 A6 Ab-9 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Purified recombinant human S100 A6 monomer expressed in E. coli |
| Método de purificación | Tonsil |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Neuroscience |
| Mostrar más |