missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) Rabbit Monoclonal Antibody,
Tienda Epredia ProductosDescripción
Reacts with a membrane-bound isoenzyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. This antibody is highly specific to PLAP and shows no cross-reaction with other isoenzymes of alkaline phosphatases. It is useful in the identification of testicular germ cell tumors. Unlike germ cell tumors, PLAP-positive somatic cell tumors uniformly express epithelial membrane antigen (EMA).
Host Species: Rabbit
Clone: SP15
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein encoding human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta or seminoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Placental Alk Phosphatase (PLAP) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SP15 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant protein encoding human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cancer and Tumor Biology |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?