Descripción
Host Species: Mouse
Clone: 8B6.18
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- ELISA
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 8B6.18 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |