Learn More
Epredia™ Solución salina tamponada con fosfato Lab Vision™ y Tween™ 20 (20X)
Código de producto. 12673967 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
12673967 125 mL 125 ml
12364443 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 12673967
Marca: Epredia™ TA125PT
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Utilice un tampón de lavado para técnicas de inmunoetiquetado con solución salina tamponada de fosfato Epredia™ Lab Vision™ y Tween™ 20 (20X).
  • Para uso diagnóstico in vitro.
  • Se añade para promover lavados más eficaces, lo que da como resultado una disminución de la tinción de fondo no específica
  • Ayuda a la propagación de reactivos en portaobjetos
Condiciones de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Estable durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBS y Tween
Concentración 20X
Para utilizar con (aplicación) Anatomical Pathology
pH 7,6
Cantidad 125 mL
Para uso diagnóstico in vitro