Learn More
Epredia™ Solución salina tamponada con fosfato Lab Vision™ y Tween™ 20 (20X)
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
Descripción
- Para uso diagnóstico in vitro.
- Se añade para promover lavados más eficaces, lo que da como resultado una disminución de la tinción de fondo no específica
- Ayuda a la propagación de reactivos en portaobjetos
Condiciones de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Estable durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBS y Tween |
| Concentración | 20X |
| Para utilizar con (aplicación) | Anatomical Pathology |
| Cantidad | 1000 mL |
Para uso diagnóstico in vitro