Learn More
Epredia™ Solución salina tamponada con fosfato Lab Vision™, polvo para una solución madre de 1L 10X.
Código de producto. 12638296 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 12638296
Marca: Epredia™ AP900910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diluya este PBS diez veces con agua destilada antes de usarlo para fabricar 1 l de solución madre que actúe como tampón de lavado ideal para técnicas de inmunolabelado.
Diluya la solución salina tamponada con fosfato Thermo Scientific™ Lab Vision™ (10X) diez veces con agua destilada antes de utilizarla para fabricar 1 l de solución madre, que actúa como tampón de lavado ideal para técnicas de inmunolabelado.
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • La solución de trabajo X1 contiene 0,14 M de cloruro de sodio, 0,003 M de cloruro de potasio, 0,002 M de fosfato de potasio, 0,01 M de fosfato de sodio
Condiciones de almacenamiento:
  • Almacenar a temperatura ambiente.
  • Estable hasta tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Diagnóstico in vitro
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Para uso exclusivo en investigación