missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Host Species: Mouse
Clone: PAN-CK
Isotype: IgGs
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Skin
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin, Pan Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PAN-CK |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Cytoskeletal Protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?