Description
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. Members of the acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Host Species: Mouse
Clone: PAN-CK
Isotype: IgGs
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Skin
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
| Antígeno | Cytokeratin, Pan Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PAN-CK |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Cytoskeletal Protein |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?