Learn More
Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
110.16€ - 697.00€
Especificaciones
Antígeno Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1
Clon 45M1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Especie del huésped Mouse
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Cantidad Conjugado Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Conjugado Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12619866
Ver documentos
Epredia
MS-145-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639866
Ver documentos
Epredia
MS-145-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL
480.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629866
Ver documentos
Epredia
MS-145-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12659866
Ver documentos
Epredia
MS-145-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669866
Ver documentos
Epredia
MS-145-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679866
Ver documentos
Epredia
MS-145-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11680443
Ver documentos
Epredia
MS-145-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
384.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12649866
Ver documentos
Medac
MS-145-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
682.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12609876
Ver documentos
Epredia
MS-145-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12619876
Ver documentos
Epredia
MS-145-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Mucins are high molecular eight glycoproteins with 80% carbohydrate contents and the remaining 20% is constituted by protein core. Gastric mucin is found in normal human gastrointestinal tract. Resurgence of gastric mucin reactivity during colonic carcinogenesis is due to re-expression of the peptide core of gastric (or fetal colonic) mucins.
Host Species: Mouse
Clone: 45M1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Rabbit, Cat, Mouse, Rat, Pig, Hedgehog and Chicken. Does not react with cow. Others not known.
Epitope: Destroyed by β-mercaptoethanol and proteases but not by periodate treatment
Immunogen: M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b-) patient
Molecular Weight: >1000kDa
Positive Control: Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell surface
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
45M1
Monoclonal
IVD
M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b-) patient